Documenti fondamentali
SY3390161673
Synthonix Corporation
5H-Pyrrolo[2,3-b]pyrazine-7-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.14
Numero MDL:
Iupac Name
5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazine-7-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H5N3O2/c11-7(12)4-3-10-6-5(4)8-1-2-9-6/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)
InChI
JNXHWZHCSSQBRN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/7582.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/7582.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)