Documenti fondamentali
SY3390161608
Synthonix Corporation
2-(1-Methylazetidin-3-yl)ethanol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
115.18
Numero MDL:
Iupac Name
2-(1-methyl-3-azetidinyl)ethanol
Inchi Code
1S/C6H13NO/c1-7-4-6(5-7)2-3-8/h6,8H,2-5H2,1H3
InChI
XUCLCYHNWRAQJA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
oil
Product Link
https://synthonix.com/7516.html
Pittogrammi
Flame
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/7516.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)