Documenti fondamentali
SY3371479312
Synthonix Corporation
3-Oxo-1-Oxa-7-azaspiro[4.4]nonane-7-carboxylic acid tert-butyl ester
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.29
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-oxo-1-oxa-7-azaspiro[4.4]nonane-7-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H19NO4/c1-11(2,3)17-10(15)13-5-4-12(8-13)6-9(14)7-16-12/h4-8H2,1-3H3
InChI
PBIPOVUIKARFCM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/5986.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/5986.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)