Documenti fondamentali
SY3371479108
Synthonix Corporation
1-Boc-4-(Tosyloxy)piperidine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
355.46
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-{[(4-methylphenyl)sulfonyl]oxy}-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C17H25NO5S/c1-13-5-7-15(8-6-13)24(20,21)23-14-9-11-18(12-10-14)16(19)22-17(2,3)4/h5-8,14H,9-12H2,1-4H3
InChI
IKOMRHLHPZAEMV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/1877.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/1877.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)