Documenti fondamentali
SY3371478816
Synthonix Corporation
4-Pyridazineacetonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
119.13
Numero MDL:
Iupac Name
4-pyridazinylacetonitrile
Inchi Code
1S/C6H5N3/c7-3-1-6-2-4-8-9-5-6/h2,4-5H,1H2
InChI
TVQXLINRIUVLHP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/0143.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/0143.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)