Documenti fondamentali
SY3371478024
Synthonix Corporation
3-Hydroxy-1-methylazetidine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
123.58
Numero MDL:
Iupac Name
1-methyl-3-azetidinol hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H9NO.ClH/c1-5-2-4(6)3-5;/h4,6H,2-3H2,1H3;1H
InChI
GYTMWEWMNIDGQA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/0109.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/0109.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)