Documenti fondamentali
SY3371477715
Synthonix Corporation
Ethyl 2-(5-bromobenzofuran-3-yl)acetate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
283.12
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl (5-bromo-1-benzofuran-3-yl)acetate
Inchi Code
1S/C12H11BrO3/c1-2-15-12(14)5-8-7-16-11-4-3-9(13)6-10(8)11/h3-4,6-7H,2,5H2,1H3
InChI
NWCIURORZMAWNA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/1068.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/1068.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)