Documenti fondamentali
SY3371475945
Synthonix Corporation
tert-Butyl 3-(2-hydroxyethyl)azetidine-1-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.27
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-(2-hydroxyethyl)-1-azetidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H19NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-8(7-11)4-5-12/h8,12H,4-7H2,1-3H3
InChI
PIEFOIGZJZFQQJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/0298.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/0298.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)