Documenti fondamentali
SY3371475770
Synthonix Corporation
2-Amino-5-bromonicotinic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.02
Numero MDL:
Iupac Name
2-amino-5-bromonicotinic acid
Inchi Code
1S/C6H5BrN2O2/c7-3-1-4(6(10)11)5(8)9-2-3/h1-2H,(H2,8,9)(H,10,11)
InChI
IEPDTLRHISNBLB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/4501.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/4501.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)