Vai a
PHL80098
Umbelliferone
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
7-Hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one, 7-Hydroxycoumarin
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
219,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H6O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.14
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
127683
MDL number:
219,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
form
crystals
manufacturer/tradename
PhytoLab
mp
230 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Oc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C9H6O3/c10-7-3-1-6-2-4-9(11)12-8(6)5-7/h1-5,10H
InChI key
ORHBXUUXSCNDEV-UHFFFAOYSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Other Notes
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica glycyrrhiza pimpinella
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
5482693979H24003
Umbelliferone phyproof® Reference Substance
PHL80098
Umbelliferone
Umbelliferone analytical standard
Supelco
54826
Umbelliferone
Umbelliferone suitable for fluorescence indicator, ≥98.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
93979
Umbelliferone
Umbelliferone 99%
Sigma-Aldrich
H24003
Umbelliferone
grade
primary reference standard
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
mp
230 °C (dec.) (lit.)
mp
230 °C (dec.) (lit.)
mp
230 °C (dec.) (lit.), 230-234 °C
mp
230 °C (dec.) (lit.)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
99%
form
crystals
form
-
form
crystals
form
-
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
product line
phyproof® Reference Substance
product line
-
product line
-
product line
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Umbelliferone
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)