ES5540
ChromegaChiral™ Chiral CCO F2, 3 Micron HPLC Column
3 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 2.1 mm
Scegli un formato
Scegli un formato
About This Item
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ChromegaChiral™
Produttore/marchio commerciale
ES Industries 112151-CCO-F2
Confezionamento
1 ea of
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Lungh. × D.I.
5 cm × 2.1 mm
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
2-fluoro 5-methylphenyl cellulose phase
Dimensione particelle
3 μm
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)