Documenti fondamentali
47178-U
Supelco
Hexaldehyde-2,4-DNPH solution
1000 μg/mL in acetonitrile (as aldehyde), analytical standard
Sinonimo/i:
Hexanal 2,4-dinitrophenylhydrazone solution
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Codice UNSPSC:
41116107
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
analytical standard
CdA
certificate of analysis is enclosed in each package.
Caratteristiche
standard type calibration
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
1000 μg/mL in acetonitrile (as aldehyde)
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C12H16N4O4/c1-2-3-4-5-8-13-14-11-7-6-10(15(17)18)9-12(11)16(19)20/h6-9,14H,2-5H2,1H3/b13-8+
SJUYYAXVFFVQNX-MDWZMJQESA-N
Altre note
This product is also available as a certified reference material. Please reference CRM47178.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)