Documenti fondamentali
27099-U
Supelco
Aluminum crimp seal (without septum), silver aluminum
open center, seal diam. 11 mm, for use with 2 mL-2.5 mL standard opening crimp top vials, pkg of 100 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
silver aluminum
Caratteristiche
closure type crimp seal
open center
Confezionamento
pkg of 100 ea
Diam. sigillo
11 mm
Raccordi
thread for 11 mm
Compatibilità
for use with 2 mL-2.5 mL standard opening crimp top vials
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)