Z744192
Wilmad® 4 mm ZrO2 Open Ended Rotor for Bruker® MAS Probe
zirconia, Laser marked, pack of 1
Sinonimo/i:
Solid State NMR, MAS NMR
About This Item
Prodotti consigliati
Ingresso CA/CC
18 kHz
Materiali
zirconia
Descrizione
Rotor Body laser marked with a unique serial number and permanent tachometer mark on the base.
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Wilmad WP-501-4181
Parametri
at 100-200 °C
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- No need to solvate solid samples
- Homogeneous ceramic material structure
- Strength 1,000 Mpa
- Finish 0.05 µ mirror gloss
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)