Documenti fondamentali
Z744144
Wilmad® 50 ml Suprasil® Small Volume Liquid Nitrogen Dewar
pack of 1
Sinonimo/i:
EPR cryo dewar, EPR dewar
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Wilmad WG-816-Q
Descrizione generale
Dewar Flasks provide a convenient alternative to Variable Temperature systems for studies at 77 K, and are silvered around the reservoir.
Note legali
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)