Merck
Z652180
Hettich® MIKRO 200/200R centrifuge accessories
for MIKRO 200/200R and UNIVERSAL 320/320R Centrifuges, Bio-containment lid for rotors 1420, 2424, 2426; 2430
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41103913
Compatibility:
for use with MIKRO 200/200R , for use with UNIVERSAL 320/320R
Manufacturer/tradename:
Hettich 2425
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
feature
autoclavable aerosol tight
manufacturer/tradename
Hettich 2425
technique(s)
centrifugation: suitable
compatibility
for use with MIKRO 200/200R , for use with UNIVERSAL 320/320R
Legal Information
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)