Documenti fondamentali
Z645451
Nichiryo pipette tips
maximum volume 1000 μL, universal, bulk pack
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
clear tip
colorless
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
barrier: no
Confezionamento
pack of 1000 ea (Bag)
Produttore/marchio commerciale
Nichiryo BMT-L(B)
Disponibilità
not available in (France)
Volume massimo
1000 μL
Caratteristiche e vantaggi
  • RNase and DNase free
  • Fits most pipettes
  • Premium packaging featuring stand-up and puncture-resistant bags
  • Racked tips are offered in both hinged and lift-off tops
Altre note
Browse all pipette tips
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)