Vai a
Z329053
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, cylindrical with pivot ring
L 70 mm, bar diam. 8.5 mm
Sinonimo/i:
cylindrical stir bar, magnetic bar, magnetic stir bar, spinbar, stir bar
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
137,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.72
UNSPSC Code:
41103806
Material:
cylindrical PTFE-coated
Manufacturer/tradename:
BRAND 137445
Packaging:
pack of 10
137,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
cylindrical PTFE-coated
Quality Segment
packaging
pack of 10
manufacturer/tradename
BRAND 137445
L
70 mm
bar diam.
8.5 mm
ring diam.
10 mm
General description
For vessels with slightly uneven bottoms. The pivot ring reduces the contact surface and enables the stirrer to adopt the optimum stirring position.
Other Notes
BR137445 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
Z328979Z328952Z329037
material
cylindrical PTFE-coated
material
cylindrical PTFE-coated
material
cylindrical PTFE-coated
material
cylindrical PTFE-coated
manufacturer/tradename
BRAND 137445
manufacturer/tradename
BRAND 137415
manufacturer/tradename
BRAND 137405
manufacturer/tradename
BRAND 137435
packaging
pack of 10
packaging
pack of 10
packaging
pack of 10
packaging
pack of 10
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
bar diam.
8.5 mm
bar diam.
6 mm
bar diam.
4.5 mm
bar diam.
8.5 mm
ring diam.
10 mm
ring diam.
8 mm
ring diam.
6 mm
ring diam.
11 mm
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)