Merck
WPB01538
Whirl-Pak® USDA Stand Up Bag
capacity 24 oz (710 mL), bag W × L × thickness 15 cm (6 in.) × 23 cm (9 in.) × 0.076 mm
Sinonimo/i:
Nasco B01538, sample collection bag, sample receptacle, sampling bag, standup sampling bag
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
24111500
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
clear linear low-density polyethylene (LLDPE)
sterility
sterile
feature
label plain white
packaging
pkg of 500 ea
manufacturer/tradename
Whirl-Pak® B01538
bag W × L × thickness
15 cm (6 in.) × 23 cm (9 in.) × 0.076 mm
capacity
24 oz (710 mL)
General description
These bags are approved and designed with USDA methods and approved processesin mind.
Features and Benefits
  • USDA and FDA approved
  • USDA approved fill-line fore efficient and accurate sample submission
  • Post-manufacturing sterilization
Legal Information
Whirl-pak is a registered trademark of The Aristotle Corporation
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)