Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
4 x 1 ea | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 350,00 € |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41104923
Size:
96 wells
350,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
size
96 wells
Application
The Filter Plate can be used with Sigma′s GenElute 96 Well Total RNA Purification Kit to remove cell debris and prevent the RNA Binding Plate from clogging. The Filter Plate is used to filter the lysate before applying the lysate to the RNA Binding Plate (GenElute 96 Well Total RNA Purification Kit).
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| size 96 wells | size - | size - | size 96 wells |
| Quality Level 100 | Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level - |
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?