Vai a
V9130
N-Vanillylnonanamide
≥97%, nicotinamide adenine dinucleotide phosphate inhibitor, powder
Sinonimo/i:
Capsaicin synthetic, N-(4-Hydroxy-3-methoxybenzyl)nonanamide, N-Vanillylpelargonamide, Nonanoic acid vanillylamide, Nonylvanylamide, Pelargonic acid vanillylamide, Pseudocapsaicin
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
53,90 €
10 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
164,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H27NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
293.40
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
219-484-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2144300
Assay:
≥97%
Form:
powder
53,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
N-Vanillylnonanamide, ≥97%, powder
Quality Segment
assay
≥97%
form
powder
color
white to off-white
solubility
methanol: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to deep brown-yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCC(=O)NCc1ccc(O)c(OC)c1
InChI
1S/C17H27NO3/c1-3-4-5-6-7-8-9-17(20)18-13-14-10-11-15(19)16(12-14)21-2/h10-12,19H,3-9,13H2,1-2H3,(H,18,20)
InChI key
RGOVYLWUIBMPGK-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
N-Vanillylnonanamide has antifouling properties. It acts as an nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADPH) inhibitor.
Application
N-Vanillylnonanamide has been used for the preparation of spicules.[1] It has also been used to reduce the firing of most extrinsic sensory axons.
Other Notes
Synthetic analogue of capsaicin with similar bioactivity.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
15971PHL89820SML2637
N-Vanillylnonanamide analytical standard
Supelco
15971
N-Vanillylnonanamide
N-Vanillylnonanamide phyproof® Reference Substance
PHL89820
N-Vanillylnonanamide
NPD8733 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2637
NPD8733
assay
≥97%
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
-
form
solid
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
methanol: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to deep brown-yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to off-white
color
-
color
-
color
white to beige
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Vanillylnonanamide
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)