Vai a
V5015
VU0152100
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-Amino-N-[(4-methoxyphenyl)methyl]-4,6-dimethyl-thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
104,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H19N3O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
341.43
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
104,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: >50 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(CNC(=O)c2sc3nc(C)cc(C)c3c2N)cc1
InChI
1S/C18H19N3O2S/c1-10-8-11(2)21-18-14(10)15(19)16(24-18)17(22)20-9-12-4-6-13(23-3)7-5-12/h4-8H,9,19H2,1-3H3,(H,20,22)
InChI key
MDNWGCQSCGNTKH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Positive allosteric modulator of muscarinic choline receptor M4.
Positive allosteric modulator of muscarinic choline receptor M4. Potentiates activation by acetylcholine, but posesses no intrinsic agonist activity alone.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Acetylcholine Receptors (Muscarinic) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML1640SML1392L9919
VU0152100 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
V5015
VU0152100
DC_AC50 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1640
DC_AC50
FDI-6 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1392
FDI-6
LY2033298 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
L9919
LY2033298
form
powder
form
powder
form
powder (flocculent)
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: >50 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >20 mg/mL
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)