Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H14O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.24
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white
mp
86-87 °C (lit.)
solubility
DMSO: 24 mL/mL, H2O: insoluble
SMILES string
CCCCC(=O)Oc1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C12H14O4/c1-2-3-8-11(13)16-10-7-5-4-6-9(10)12(14)15/h4-7H,2-3,8H2,1H3,(H,14,15)
InChI key
WJHZBTMHUNVIKC-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Selective, irreversible COX-1 inhibitor. The selectivity for COX-1 vs COX-2 shows the IC50 values for ovine COX-1 vs COX-2 of 0.8 μM vs. 15 mM respectively.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?