Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 171,00 € |
1 kg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 897,00 € |
5 kg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1.910,00 € |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352205
171,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartibiological source
synthetic (organic)
Quality Segment
product line
BioReagent
form
powder
technique(s)
cell culture | insect: suitable
color
light orange
storage temp.
2-8°C
Application
Vanderzant vitamin mixture for insects has been used in:
- the modified Lygus sp. diet for rearing Nezara viridula[1]
- artificial diets to analyze the preference and developmental performance of Drosophila suzukii[2]
- chemically defined diets to study the influence of diet and environment on the gut microbial community of field crickets[3]
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | insect: suitable | technique(s) cell culture | insect: suitable | technique(s) cell culture | insect: suitable | technique(s) cell culture | insect: suitable |
| biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source - | biological source - |
| form powder | form liquid | form dry powder | form dry powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| color light orange | color - | color - | color - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 500 | Quality Level 500 |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?