Merck
UC209
4-Hydroxywarfarin
Sinonimo/i:
4-Hydroxy-3-[1´-(4´´-hydroxyphenyl)-3´-oxobutyl]-2H-1-benzopyran-2-one
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H16O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
324.33
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161501
MDL number:
Form:
solid
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
solid
color
off-white
solubility
DMSO: soluble, methanol: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)CC(c1ccc(O)cc1)C2=C(O)c3ccccc3OC2=O
InChI
1S/C19H16O5/c1-11(20)10-15(12-6-8-13(21)9-7-12)17-18(22)14-4-2-3-5-16(14)24-19(17)23/h2-9,15,21-22H,10H2,1H3
InChI key
RRZWAMPDGRWRPF-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Hydroxywarfarin has been used to study its effects on the inhibition of CYP2C9-mediated S-warfarin metabolism.
Biochem/physiol Actions
Minor CYP3A4 metabolite od (S)-warfarin.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Preparation Note
4-Hydroxywarfarin is soluble in methanol and DMSO.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)