Merck
UC169
Hydroxybufuralol maleate salt
≥98% (HPLC), Dufuralol metabolite, solid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H23NO3 · C4H4O4
Peso molecolare:
393.43
UNSPSC Code:
12161501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Hydroxybufuralol maleate salt, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white to off-white
mp
159-160.5 °C
solubility
H2O: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O.CC(O)c1cccc2cc(oc12)C(O)CNC(C)(C)C
InChI
1S/C16H23NO3.C4H4O4/c1-10(18)12-7-5-6-11-8-14(20-15(11)12)13(19)9-17-16(2,3)4;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-8,10,13,17-19H,9H2,1-4H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI key
UCHVLIWUAUXBBC-BTJKTKAUSA-N
Application
Hydroxybufuralol maleate salt can be used for metabolic assays of bufuralol.
Biochem/physiol Actions
Metabolite of bufuralol; product of microsomal oxidation
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Preparation Note
Hydroxybufuralol maleate salt is soluble in water.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hydroxybufuralol maleate salt
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)