Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H18N2O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
286.35
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161501
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiassay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white
mp
100-102 °C
solubility
ethanol: soluble 12 mg/mL, 0.1 M NaOH: soluble 4 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCNC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(CO)cc1
InChI
1S/C12H18N2O4S/c1-2-3-8-13-12(16)14-19(17,18)11-6-4-10(9-15)5-7-11/h4-7,15H,2-3,8-9H2,1H3,(H2,13,14,16)
InChI key
SJRHYONYKZIRPM-UHFFFAOYSA-N
Application
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Preparation Note
4-Hydroxytolbutamide is soluble in ethanol at 12 mg/mL and is also soluble in 0.1 M NaOH at 4 mg/ml. It is insoluble in water.
Other Notes
Metabolite of tolbutamide; formed by the cytochrome CYP2CIIC8 and IIC9 subfamily of P450 enzymes.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?