Merck
TRUEB
TrueGel3D Buffer pH 7.2
600 μl solution, 10X concentrated
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352207
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
TrueGel3D buffer pH 7.2 is a component of the TrueGel3D Hydrogel system. The TrueGel3D buffer with pH 7.2 is recommended for slow-gelling hydrogels, to ensure a homeostatic environment for cells. However, in conjugation with TrueGel3D buffer pH 5.5, buffer with intermediate strengths can be prepared to modulate gelation kinetics. Both buffer systems (TRUEA and TRUEB) have pH indicator (phenol red) and strong buffering capacity to ensure a stable pH.
Application
TrueGel3D buffers with pH 5.5 and 7.2 is used to modulate gelation kinetics
Preparation Note
TRUEB-1VL contains TrueGel3D buffer pH 7.2, 10X concentrated
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)