Passa al contenuto
TP0400
Total Protein Kit, Micro Pyrogallol Red Method
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352200
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
usage
sufficient for ~240 manual assays
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
A colorimetric assay based on pyrogallol red bound to basic amino acid groups. An increase in absorbance at 600 nm is directly proportional to the increase in protein concentration.
Disclaimer
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
N° Catalogo
Descrizione
SDS & Determinazione del prezzo
  • Protein standard solution, analytical standard, 0.5 mg/mL 1 x 5
    SDS
  • Total Protein Reagent, Micro Pyrogallol Red Method 2 x 120
    SDS
Pittogrammi
Health hazard
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)