Merck
T8784
Thimerosal
BioXtra, 97-101%
Sinonimo/i:
Acido 2-(etilmercurio-mercapto)benzoico, Acido etilmercurio-tiosalicilico, Mercurio-([o-carbossifenil]tio)etil, Sodio etilmercurio-tiosalicilato
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
2-(C2H5HgS)C6H4CO2Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
404.81
UNSPSC Code:
51473202
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-210-4
Beilstein/REAXYS Number:
8169555
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
product line
BioXtra
assay
97-101%
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
mp
234-237 °C (dec.) (lit.)
cation traces
Al: ≤0.001%, Ca: ≤0.002%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.1%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
mode of action
enzyme | inhibits
SMILES string
[Na+].CC[Hg]Sc1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C7H6O2S.C2H5.Hg.Na/c8-7(9)5-3-1-2-4-6(5)10;1-2;;/h1-4,10H,(H,8,9);1H2,2H3;;/q;;2*+1/p-2
InChI key
RTKIYNMVFMVABJ-UHFFFAOYSA-L
General description
Note: As part of the corporation global plan to support the Minamata Convention eliminating mercury-containing compounds, as of January 2021 customers will be required to provide an End-Use Declaration. Sales of thimerosal will be restricted for approved applications only.
Biochem/physiol Actions
Il thimerosal è un reagente ossidante (tiolo) sulfidrilico in grado di inibire un′ampia varietà di proteine ed enzimi sulfidril-dipendenti, quali la metionina sintasi dipendente da PI3-chinasi, i recettori per il trasporto del glutammato e le ATPasi dipendenti da Na++K+.
Disclaimer
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thimerosal
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Kidney
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
54-64-8
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)