Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 177,00 € |
100 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 466,00 € |
Informazioni su questo articolo
177,00 €
Quality Segment
assay
≥90%
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(=S)C1=CC=C[N](=C1)C2OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC3OC(C(O)C3O)n4cnc5c(N)ncnc45)C(O)C2O
InChI
1S/C21H28N7O13P2S/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(40-21)6-38-43(35,36)41-42(33,34)37-5-10-13(29)15(31)20(39-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)44/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,5-6H2,(H2,23,44)(H,33,34)(H,35,36)(H2,22,24,25)
InChI key
JFOSDPGFZXVRDA-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥90% | assay ≥90% | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
67-56-1
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?