Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 222,00 € |
Informazioni su questo articolo
222,00 €
biological source
Aspergillus terreus
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
storage condition
protect from light
solubility
H2O: soluble 1-1.10 mg/mL, clear, colorless, DMSO: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC1C(C(=O)C=C1\C=C\C)O
InChI
1S/C8H10O3/c1-2-3-5-4-6(9)8(11)7(5)10/h2-4,7-8,10-11H,1H3/b3-2+
InChI key
MHOOPNKRBMHHEC-NSCUHMNNSA-N
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: soluble 1-1.10 mg/mL, clear, colorless, DMSO: soluble | solubility chloroform: soluble 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to yellow, DMSO: soluble, acetone: soluble, dichloromethane: soluble, ethanol: soluble, ethyl acetate: soluble, methanol: soluble | solubility DMSO: soluble, acetone: soluble, ethyl acetate: soluble | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear, H2O: insoluble |
| storage condition protect from light | storage condition protect from light, under inert gas | storage condition protect from light | storage condition - |
| biological source Aspergillus terreus | biological source Myxococcus fulvus Mx f85 | biological source Penicillium islandicum | biological source - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?