Documenti fondamentali
T2650
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthol
Sinonimo/i:
(S)-(+)-α-Tetralol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H12O
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.20
Beilstein:
2208779
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
Densità
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O[C@H]1CCCc2ccccc12
InChI
1S/C10H12O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6,10-11H,3,5,7H2/t10-/m0/s1
JAAJQSRLGAYGKZ-JTQLQIEISA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3