Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106305
Storage temp.:
−20°C
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartishipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
5′′-TriNucleotides are used for the synthesis of ribonucleic acids with RNA polymerases.
Other Notes
4 Nucleoside Triphosphates in quantities as indicated
A 2383 ATP, Disodium, 100 mg
C 9274 CTP, Sodium, 25 mg
G 8877 GTP, Sodium, 25 mg
U 6625 UTP, Sodium, 25 mg
A 2383 ATP, Disodium, 100 mg
C 9274 CTP, Sodium, 25 mg
G 8877 GTP, Sodium, 25 mg
U 6625 UTP, Sodium, 25 mg
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
235.4 °F
Punto di infiammabilità (°C)
113 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?