Vai a
T2007
Tyr-Tyr-Tyr
Sinonimo/i:
L-tyrosyl-L-tyrosyl- L-tyrosine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H29N3O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
507.54
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(Cc1ccc(O)cc1)C(=O)NC(Cc2ccc(O)cc2)C(=O)NC(Cc3ccc(O)cc3)C(O)=O
InChI
1S/C27H29N3O7/c28-22(13-16-1-7-19(31)8-2-16)25(34)29-23(14-17-3-9-20(32)10-4-17)26(35)30-24(27(36)37)15-18-5-11-21(33)12-6-18/h1-12,22-24,31-33H,13-15,28H2,(H,29,34)(H,30,35)(H,36,37)
InChI key
RMRFSFXLFWWAJZ-UHFFFAOYSA-N
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)