Merck
T154
Tityustoxin-Kα from Tityus serrulatus (Brazilian scorpion) venom
lyophilized powder
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
lyophilized powder
solubility
H2O: soluble
storage temp.
−20°C
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Potent and selective voltage-gated non-inactivating (delayed-rectifier) K+ channel blocker.
Legal Information
Sold under license from the University of Maryland.
Disclaimer
Hygroscopic, photosensitive. Only plastic tubes should be used with this product.
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)