Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(CH3)4N(OH)
Numero CAS:
Peso molecolare:
91.15
UNSPSC Code:
12161900
Beilstein/REAXYS Number:
3558708
MDL number:
eCl@ss:
32035490
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiform
solution
concentration
25 % (w/w) in methanol
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[OH-].C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.H2O/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H2/q+1;/p-1
InChI key
WGTYBPLFGIVFAS-UHFFFAOYSA-M
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetrametilammonio idrossido
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?