Vai a
SML3933
CLC-2 channel inhibitor, AK-42
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-[[2,6-Dichloro-3-(phenylmethoxy)phenyl]amino]-3-pyridinecarboxylic acid, AK-42
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H14Cl2N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
389.23
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
O=C(C1=C(NC2=C(Cl)C=CC(OCC3=CC=CC=C3)=C2Cl)N=CC=C1)O
InChI
1S/C19H14Cl2N2O3/c20-14-8-9-15(26-11-12-5-2-1-3-6-12)16(21)17(14)23-18-13(19(24)25)7-4-10-22-18/h1-10H,11H2,(H,22,23)(H,24,25)
InChI key
AYGDOYFDJDUPSS-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Specific and potent CLC-2 chloride channel inhibitor that binds to the CLC-2 channel extracellularly.
CLC-2 channel inhibitor AK-42 is a specific and potent CLC-2 chloride channel inhibitor that binds to the CLC-2 channel extracellularly. AK-42 causes selective and reversible blocking of CLC-2 currents.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)