Vai a
SML3633
C23.28-TPP
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(6-(4-(2,5-Dimethylphenyl)-4-oxobutanoyloxy)hexyl)triphenylphosphonium bromide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C36H40O3P·Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
631.58
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Bacteria-permeable prodrug inhibitor of IspH
C23.28-TPP is a bacteria-permeable prodrug inhibitor of IspH that is bactericidal to number of multidrug-resistant bacteria including Acinetobacter, Pseudomonas, Klebsiella, Enterobacter, Vibrio, Shigella, Salmonella, Yersinia, Mycobacterium and Bacillus. It stimulates rapid immune response through activation human Vγ9Vδ2 T cells in a humanized mouse model of bacterial infection. C23.28-TPP was able to clear infection by a clinically isolated multidrug-resistant strain of E. aerogenes (UCI 15) in BALBc mice. It is relatively non-toxic to mammalian cells.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)