Merck
SML3565
AT1
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(2S,4R)-1-(2R)-2-Acetamido-3-[[6-[2-[(6S)-4-(4-chlorophenyl)-2,3,9-trimethyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin-6-yl]acetamido]hexyl]thio]-3-methylbutanoyl]-4-hydroxy-N-[4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)pyrrolidinine-2-carboxamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C48H58ClN9O5S3
Numero CAS:
Peso molecolare:
972.68
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
AT1 is a cell penetrant Proteolysis Targeting Chimera (PROTAC) that selectively targets BET4 proteins for degradation by recruitments of ubiquitin E3 ligase. AT1 comprise (+)-JQ1 as a BET4 binding domain and E3 ligase specific VHL (von Hippel-Lindau) ligand connected through a linker.
PROTAC containing (+)-JQ1 that selectively binds to BRD4
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)