Merck
SML3563
Complex 1 probe BAY-179
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-(1-((1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-yl)methyl)piperidin-4-yl)-4-(benzofuran-2-yl)thiazole, 2-({4-[4-(1-Benzofuran-2-yl)-1,3-thiazol-2-yl]piperidin-1-yl}methyl)-1H-imidazo[4,5-b]-pyridine, 8-((4-(4-(7-Oxa-bicyclo[4.3.0]nona-1,3,5,8-tetraen-8-yl)-thiazol-2-yl)-piperidin-1-yl)-methyl)-2,7,9-triaza-bicyclo[4.3.0]nona-1(6),2,4,8-tetraene, BAY-179
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H21N5OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
415.51
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C12=C(C=CC=N2)NC(CN3CCC(CC3)C4=NC(C5=CC6=CC=CC=C6O5)=CS4)=N1
InChI
1S/C23H21N5OS/c1-2-6-19-16(4-1)12-20(29-19)18-14-30-23(26-18)15-7-10-28(11-8-15)13-21-25-17-5-3-9-24-22(17)27-21/h1-6,9,12,14-15H,7-8,10-11,13H2,(H,24,25,27)
InChI key
JOCPQSJABURDDD-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Cell penetrant, in vivo suitable, potent, selective, and species cross-reactive Complex I inhibitor
Complex 1 probe BAY-179 is a cell penetrant, in vivo suitable, potent, selective, and species cross-reactive Complex I inhibitor.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)