Merck
SML3548
8RK64
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(S)-N-(5-(2-azidoacetyl)-4,5,6,7-tetrahydrothiazolo[5,4-c]pyridin-2-yl)-1-cyanopyrrolidine-3-carboxamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H16N8O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
360.39
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C([C@H]1CCN(C#N)C1)NC2=NC3=C(S2)CN(C(CN=[N+]=[N-])=O)CC3
InChI key
KIWKRCCIHSGWQS-VIFPVBQESA-N
Biochem/physiol Actions
8RK64 is a cell penetrant, potent and selective covalent inhibitor of UCHL1 (ubiquitin carboxy-terminal hydrolase L1) that binds to the active-site cysteine residue of UCHL1. 8RK64 potently inhibits UCHL1 activity in cells.
Cell penetrant, potent and selective covalent inhibitor of UCHL1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)