Passa al contenuto
SML3391
Glatiramer acetate
≥95% (HPLC), Myelin basic protein mimetic, powder or Lyophilized powder or film
Sinonimo/i:
Cop 1 (polyamide), Cop-1, Copaxone, Copolymer 1, GA, Polymer with L-alanine, L-lysine, L-tyrosine, and L-glutamic acid acetate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(C9H11NO3)a·(C6H14N2O2)b ·(C5H9NO4)c ·(C3H7NO2)d ·x(CH3CO2H)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
(Powder or Lyophilized powder or film)
Storage condition:
desiccated
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Glatiramer acetate, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
(Powder or Lyophilized powder or film)
storage condition
desiccated
color
white to beige
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
OC([C@@H](N)C)=O.OC(CC[C@H](N)C(O)=O)=O.NCCCC[C@H](N)C(O)=O.OC([C@@H](N)CC1=CC=C(C=C1)O)=O
InChI
1S/C9H11NO3.C6H14N2O2.C5H9NO4.C3H7NO2/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6;7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;1-2(4)3(5)6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13);5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t8-;5-;3-;2-/m0000/s1
InChI key
YLOCGHYTXIINAI-XKUOMLDTSA-N
Biochem/physiol Actions
Glatiramer acetate, a myelin basic protein mimetic, is an immunomodulator used for treatment of Multiple Sclerosis. Glatiramer acetate is a mixture of synthetic peptides randomly composed of glutamic acid, lysine, alanine, and tyrosine. It reduces relapse rate and disease progression in Multiple Sclerosis. Its mechanism of action is not fully understood. Glatiramer acetate generates anti-inflammatory Th2 cells, which produce neurotrophic factors.
Myelin basic protein mimetic; immunodmodulator; used to treat multiple sclerosis; generates anti-inflammatory Th2 cells, which produce neurotrophic factors; promotes neurogenesis
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)