Merck
SML3181
7,8-Dimethoxyperphenazine
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-(4-(3-((3-chlorophenyl)(3,4-dimethoxyphenyl)amino)propyl)piperazin-1-yl)ethan-1-ol, 4-[3-[8-Chloro-2,3-dimethoxy-10H-phenothiazin-10-yl]propyl]-1-piperazineethanol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H30ClN3O3S
Peso molecolare:
464.02
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1=CC=C2C(N(CCCN3CCN(CCO)CC3)C(C=C(C(OC)=C4)OC)=C4S2)=C1
InChI key
GKWVWOUUPIERSK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
7,8-Dimethoxyperphenazine is a cell penetrant inhibitor of UHM (U2AF homology motif) -ULM (U2AF ligand motif) interactions that interacts with the tryptophan binding pocket of different UHM domains including SPF45, PUF60 and U2AF. 7,8-Dimethoxyperphenazine inhibits early spliceosome assembly on pre-mRNA substrates in vitro.
cell penetrant inhibitor of UHM (U2AF homology motif) -ULM (U2AF ligand motif) interactions that interacts with the tryptophan binding pocket of UHM domains
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)