Merck
SML3151
PF-06819784
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(2R,3R)-1-[[3-[4-[2-(4-Morpholinyl)-5-pyrimidinyl]phenyl]-1H-1,2,4-triazol-1-yl]carbonyl]-2-phenyl-3-piperidinecarboxylic acid, C11, LYPLAL1 inhibitor C11, LYPLAL1-IN-11
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C29H29N7O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
539.59
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
C11 (LYPLAL1-IN-11) is a cell penetrant potent and selective covalent inhibitor of lysophospholipase-like 1 (LYPLAL1). C11 significant increase in glucose production in human, rat, and mouse hepatocytes.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)