SML3150
GSK5182
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
(δZ)-δ-[[4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]phenyl](4-hydroxyphenyl)methylene]benzenebutanol, 4-[(Z)-1-[4-(2-Dimethylaminoethyloxy)phenyl]-hydroxy-2-phenylpent-1-enyl]phenol, GSK 5182, GSK-5182
About This Item
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear (Wramed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Lact. - Repr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3