Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 69,10 € |
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 280,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H23Cl2N5O
Numero CAS:
Peso molecolare:
432.35
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
69,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=NC(N)=C2C(OCC3CCN(CC3)CC4=C(C=CC=C4Cl)Cl)=CC=CC2=N1
InChI
1S/C21H23Cl2N5O/c22-15-3-1-4-16(23)14(15)11-28-9-7-13(8-10-28)12-29-18-6-2-5-17-19(18)20(24)27-21(25)26-17/h1-6,13H,7-12H2,(H4,24,25,26,27)
InChI key
MNLHFGXIUJNDAF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Brain-penetrant, potent mRNA-decapping enzyme DcpS (m7GpppX diphosphatase) inhibitor within in vivo efficacy in a murine spinal muscular atrophy (SMA) model.
RG3039 is a brain-penetrant and potent inhibitor against the scavenger mRNA-decapping enzyme DcpS (m7GpppX diphosphatase) in vitro (mouse DcpS IC50 = 3.4 nM) and in mice in vivo (∼90% & ∼80% inhibition of brain DcpS, respectively, 2 h & 72 h post last 3 mg/kg daily ip. from P1 to P10). In a murine severe spinal muscular atrophy (SMA) model, RG3039 (10-20 mg/kg/d ip. from P1 till death) increases SMAΔ7 mice survival (by 26%) and motor function with a ∼50% increase of VGLUT1 synapses number on L3-L5 motor neurons (33.7/WT mice at P13 vs. 17.2/SMA mice without 26.1/SMA mice with RG3039 treatment).
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (Wramed) |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?