Merck
SML2973
MCA-AVLQSGFR-Lys(Dnp)-Lys-NH2 trifluoroacetate
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-[2-(7-methoxy-2-oxo-2H-1-benzopyran-4-yl)acetyl]-L-alanyl-L-valyl-L-leucyl-L-glutaminyl-L-serylglycyl-L-phenylalanyl-L-arginyl-N6-(2,4-dinitrophenyl)-L-lysyl-L-Lysinamide trifluoroacetate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C69H99N19O20 · xC2HF3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
1514.64 (free base basis)
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
film or powder
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
film or powder
color
white to yellow
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
FRET substrate suitable to measure protease activity of COVID-19 virus Mpro, SARS-CoV Mpro, and some other viruses
MCA-AVLQSGFR-Lys(Dnp)-Lys-NH2 is a fluorescence resonance energy transfer (FRET) substrate derived from the N-terminal auto-cleavage fragment of the SARS-CoV Mpro viral protease ((excitation wavelengths 320 nm and emission wavelengths 405 nm). MCA-AVLQSGFR-Lys(Dnp)-Lys-NH2 is suitable to measure protease activity of COVID-19 virus Mpro, SARS-CoV Mpro, and other viruses.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)