Vai a
SML2964
Gabexate mesylate
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
Gabexate mesylate, 4-[[6-[(Aminoiminomethyl)amino]-1-oxohexyl]oxy]-benzoic acid ethyl ester mesylate, FOY, p-Carbethoxyphenyl ε-guanidineocaproate mesylate, 4-[[6-[(Aminoiminomethyl)amino]-1-oxohexyl]oxyl]benzoic acid ethyl ester mesylate salt, Megacart
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
69,10 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
280,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H23N3O4 · CH4O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
417.48
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
69,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CS(O)(=O)=O.CCOC(=O)c1ccc(OC(=O)CCCCCNC(N)=N)cc1
InChI
1S/C16H23N3O4.CH4O3S/c1-2-22-15(21)12-7-9-13(10-8-12)23-14(20)6-4-3-5-11-19-16(17)18;1-5(2,3)4/h7-10H,2-6,11H2,1H3,(H4,17,18,19);1H3,(H,2,3,4)
InChI key
DNTNDFLIKUKKOC-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Gabexate mesylate is a competitive inhibitor of serine proteases that displays high selectivity for TMPRSS2 (Transmembrane protease serine 2) (IC50 = 130 nM) with little or no activity towards several MMPs, caspases and USPs (>> 10 μM). Gabexate mesylate was reported to decrease inflammatory cytokines production and be useful as an anticoagulant.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML1618SML0057SML0847
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear (warmed)
solubility
H2O: ≥24 mg/mL
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to tan
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)