Vai a
SML2811
Phenanthriplatin
>97% (NMR)
Sinonimo/i:
(SP-4-3)-Diamminechlorido(phenanthridine)platinum(II) nitrate, PhenPt, cis-[Pt(NH3)2(phenanthridine)Cl]NO3
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H15ClN4O3Pt
Numero CAS:
Peso molecolare:
505.81
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
>97% (NMR)
Form:
powder
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
>97% (NMR)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[Pt](N)([N+]1=C2C=CC=CC2=C3C=CC=CC3=C1)N.[O-][N+]([O-])=O
InChI key
BELJCNWNXQVJPZ-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
Cationic monofunctional DNA-binding platinum (II) complex with significantly greater anticancer activity than cisplatin, oxaliplatin, and pyriplatin.
Phenanthriplatin is a cationic monofunctional DNA-binding platinum (II) complex with significantly greater anticancer activity (IC50 in μM = 0.035/Ntera2, 0.22/A549, 0.30/HeLa, 0.59/U2OS, 0.74/PC3, 0.94/MCF7, 2.02/HT29; 72 h, MTT assay) than cisplatin, oxaliplatin, and pyriplatin. Enhanced cellular uptake due to its hydrophobic phenanthridine ligand as well as more rapid DNA covalent-binding activity both contribute to its superior anticancer efficacy. Phenanthriplatin binds more effectively to 5′-deoxyguanosine monophosphate than to N-acetyl methionine, whereas pyriplatin reacts equally to both.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)